Learn More
EZ-Run™ Proteingel-Lösungen, Fisher BioReagenzien™
Artikelnummer. 10284673
Click to view available options
Konzentration:
10%
15 %
Packungsgröße:
500 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10284673
Marke: Fisher BioReagents BP7710500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Auflösung gleich oder besser als Gradienten-Fertiggele
Eine gebrauchsfertige, vorgemischte Lösung aus Acrylamid, Bisacrylamid, Puffer und SDS, die durch die Denaturierung von PAGE eine ultrafeine Auflösung von Proteinbanden ermöglicht. Diese neuartige Formulierung ermöglicht die Auflösung eines Gradientengels mit weniger präparativer Arbeit als bei einem standardmäßigen diskontinuierlichen Gelsystem.
  • Gebrauchsfertige EZ-Run Protein-Gel-Lösung für 1-D oder 2-D PAGE – einfach APS und TEMED hinzufügen
  • Großer Trennbereich von 3 bis 200 kDa beim selben Minigel
  • Kontinuierliches Gel-System – kein Sammelgel erforderlich
  • Proprietäre (zum Patent angemeldete) Gel-Chemie
EZ-Run Protein-Gel-Lösung wird mit einem optimierten proprietären Laufpuffer geliefert; andere herkömmliche SDS-PAGE-Puffer sollten nicht mit der EZ-Run Gel-Lösung verwendet werden.
Anwendungen:
Kompatibel mit Anwendungen nach der Elektrophorese, wie Western Blotting, MALDI-Analyse und Proteinsequenzierung. Geeignet für alle gängigen Gelfärbeverfahren, einschließlich Coomassie™ blaue, Silberfärbungs- und fluoreszierende Farbstoffe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Proteingellösung
Material 10 % Proteingel-Lösung
Konzentration 10%
Menge 500 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 10% EZ-Run Protein Gel Solution with buffer
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.