Learn More
Fisher BioReagents™ Mikrobiologische Medien: LB-Agar, Miller (Pulver)
Artikelnummer. p-4907855
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
2000 g
Packungsgröße:
2 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10081163 500 g 500 Gramm
10734724 2000 g 2 Kilogramm
2 options
Artikelnummer. 10081163
Marke: Fisher BioReagents™ BP1425500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Wird als mikrobielles Wachstumsmedium für die Kultivierung von E. coli-Stämmen zur Herstellung von Plasmid-DNA und rekombinanten Proteinen verwendet.
  • Anweisungen für die Medienherstellung: G40 in 1 l gereinigtem Wasser, wie z. B. BP2820 (Fisher BioReagents mikrobielles Wasser in Zellkultur-Gütegrad), suspendieren. Für eine vollständige Auflösung erhitzen. Vor Gebrauch durch Autoklavieren für 15 Minuten sterilisieren
  • Die Natriumchloridkonzentration der Miller-Formulierung ist 2x die Konzentration der Lennox-Formulierung, um eine optimale Salzkonzentration für einen bestimmten Stamm zu ermöglichen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Bakterienkultur
Form Pulver
Güte Molekulargenetik
Medientyp LB-Agar
Produkttyp Agar
Zusammensetzung Trypton 10 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, Natriumchlorid 10 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Vorbereitung von bakteriellen Nährmedien
Verpackungsart Poly-Flasche
Menge 500 g