Learn More
Fisher BioReagents™ Mikrobiologische Medien: LB-Bouillon, Miller
Beschreibung
Dehydriert.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 4 °C |
| Form | Pulver |
| Güte | Molekulargenetik |
| Medientyp | LB-Bouillon |
| Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
| Zusammensetzung | Trypton 10 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, Natriumchlorid 10 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | For preparing bacterial nutrient media |
| Verpackungsart | Poly-Flasche |
| Menge | 500 g |