Learn More
Fisher BioReagents™ Mikrobiologische Medien: LB-Bouillon, Miller
Artikelnummer. p-4907860
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2000 g
Packungsgröße:
2 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10638013 2000 g 2 Kilogramm
10113293 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10638013 Lieferant Fisher BioReagents™ Lieferanten-Nr. BP14262
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Zur Anzucht molekularbiologischer Stämme von E. coli-haltigen rekombinanten Plasmiden
Dehydriert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 4 °C
Beschreibung Bakterienkultur
Form Pulver
Güte Molekulargenetik
Medientyp LB-Bouillon
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Zusammensetzung Trypton 10 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, Natriumchlorid 10 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) For preparing bacterial nutrient media
Verpackungsart Poly-Eimer
Menge 2000 g