Learn More
Fisher BioReagents™ Molekulargewichtsmarker
Artikelnummer. 11468473 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Menge:
10 μg
50 μg
Größenbereich:
100 bis 2.000 bp
500 bis 10.000 bp
72 bp bis 1353 bp
Produkttyp:
DNA-Molekulargewicht-Marker/Leiter
Packungsgröße:
1 Mikrogramm
50 Mikrogramm
Artikelnummer. 11468473
Marke: Fisher BioReagents™ BP255810
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Geeignet zur Bestimmung der Größe von DNA-Fragmenten
  • Kompatibel mit konventioneller Gelelektrophorese und Pulsed-Field-Gelelektrophorese
  • DNase-, RNase- und Proteasefrei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Farblos
Produkttyp DNA-Molekulargewicht-Marker/Leiter
Größenbereich 72 bp bis 1353 bp
Form Flüssig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bestimmung der Größe des DNA-Fragments
Menge 10 μg