Learn More
Fisher BioReagents™ Nukleotide
Beschreibung
- Funktion in der PCR getestet
- Kann in der Sanger-Sequenzierung, Mutagenese und cDNA-Synthese verwendet werden
- DNase-, RNase- und Proteasefrei
- PCR dNTP Mix ist eine Lösung aus dATP, dCTP, dGTP und dTTP
- Das dNTP-Set enthält je ein Röhrchen dATP, dCTP, dGTP und dTTP (4 Röhrchen/Set)
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Flüssig |
| pH | 7 bis 7.5 |
| Molekulargewicht | 555,1 |
| Produkttyp | dCTP |
| Konzentration | 100 mM |
| Reinheit | >98% |
| Menge | 400 μl |
| Farbe | Farblos |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dideoxy-Sequenzierung, Mutagenese und cDNA-Synthese |