Learn More
Fisher BioReagents™ Agar, Pulver/Flocken, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10572775
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2000 g
Verpackungsart:
Poly-Eimer
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackungsart Packungsgröße
10572775 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
10153193 2000 g Poly-Eimer 2 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10572775 Lieferant Fisher BioReagents™ Lieferanten-Nr. BP1423500
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Einsatz als Verfestigungsmittel für Kulturmedien
Für den Einsatz als Verfestigungsmittel für Kulturmedien
  • Wird als Verfestigungsmittel verwendet, um das feste Medium zur Unterstützung des Wachstums von Mikroben für Zellkulturanwendungen bereitzustellen
  • Funktionell getestet für die Förderung des Wachstums von E. coli und S. aureus
  • Die typische Konzentration beträgt 1,5 % Agar (15 g/l) in Wasser
  • CAS-Nr.: 9002-18-0
  • Molekulargewicht: 336,337 g/mol
  • Chemische Formel: C14H24O9
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Pulver zu Flakes
Güte Molekulargenetik
Produkttyp Agar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für den Einsatz als Verfestigungsmittel für Kulturmedien.
Verpackungsart Poly-Flasche
Menge 500 g