Learn More
Fisher BioReagents™ SOC-Medium
Beschreibung
- Nährstoffreiche Wachstumsmedien zur Maximierung der Transformationseffizienz kompetenter E. coli-Zellen
- Flüssige Medien werden praktisch verpackt und in 5 x 10-ml-Flaschen geliefert
Spezifikation
Spezifikation
| Form | Flüssig |
| Herstellungsort | Vereinigte Staaten |
| Medientyp | SOC-Medium |
| Füllvolumen | 10 ml |
| Zusammensetzung | Caseinpepton 20 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, Natriumchlorid 0.58 g/l; Kaliumchlorid 0.19 g/l, Magnesiumchlorid 0.95 g/l, Magnesiumsulfat 1.20 g/l, Glucose 3.60 g/l |
| Verpackungsart | Flasche |
| Menge | 5 x 10 ml |