Learn More
Fisher BioReagents™ SurePrep™ Kit zur Reinigung nuklearer oder zytoplasmatischer RNA
Beschreibung
Beinhaltet
Lyse-Lösung (20 ml); Waschlösung (22 ml); Bindungslösung (25 ml); RNA-Elutionslösung (6 ml); Spin-Säulen (50); Sammlungsröhrchen (50); Elutionsröhrchen (1.7 ml) (50); Produkteinsatz (1)
Schnellverfahren zur Isolierung und Reinigung von nuklearer und zytoplasmatischer RNA aus kultivierten Tierzellen und Tiergewebeproben
- Schnelle und einfache Verarbeitung im schnellen Spin-Säulenformat
- Hochwertige, intakte RNA kann sich in verschiedenen nachgelagerten Anwendungen verwendet werden
- Anreicherung für zytoplasmatische oder nukleäre RNA – je nach nachgelagerter Anwendung
- Keine Kontamination der genomischen DNA in der zytoplasmatischen Fraktion
- Keine Phenol- oder Chloroformextraktionen
- Isolieren Sie alle Größen von RNA aus jeder Fraktion, einschließlich aller kleinen RNA-Moleküle (>200 nt)
- Das Kit enthält ausreichend Reagenzien, um 50 zytoplasmatische oder 25 zytoplasmatische und nukleäre RNA-Aufbereitungen durchzuführen.
Anwendungen:
Aufreinigung von nukleärer und zytoplasmatischer RNA für Echtzeit-PCR, Reverse-Transkriptase-PCR sowie eine Vielzahl von Assays, etwa Northern Blotting, RNase-Schutz und Primer-Erweiterung sowie Expression-Arrays.
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Zentrifugationssäule |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | RT-PCR, Reverse Transkription PCR, Northern Blotting, RNase-Schutz und Primer-Erweiterung und Expression Array Assays |
| Enthält | Lysis solution 20mL, wash solution 22mL, binding solution 25mL, RNA elution solution 6mL, spin columns 50, collection tubes 50, elution tubes 1.7mL 50, product insert 1 50μg Column Binding Capacity, 600μL Max. column lo |
| Menge | 75 Aufreinigungen |
| Ertrag | 35μg Grape leaves (50mg), 32μg plum leaves (50mg), 60μg tobacco leaves (50mg), 60μg tomato leaves (50mg) |