Learn More
Fisher BioReagents™ SurePrep™ RNA-Aufreinigungs- und Konzentrationskit
Artikelnummer. 10609173
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 Aufreinigungen
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10609173 50 Aufreinigungen 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10609173 Lieferant Fisher BioReagents™ Lieferanten-Nr. BP280950
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
Bindungslösung (2 x 20 ml), Waschlösung (22 ml), RNA-Elutionspuffer (6 ml), Sammlungsröhrchen (50), Spin-Säulen (50), Elutionsröhrchen (1.7 ml) (50), Produkteinsatz
Bietet eine schnelle Methode zur Reinigung und Konzentration von RNA, die mit anderen Methoden wie Phenol:Chloroformextraktion oder nach enzymatischen Reaktionen isoliert wurde
  • Schnelle und einfache Verarbeitung im schnellen Spin-Säulenformat
  • Geeignet für alle RNA-Größen, von großer mRNA bis hin zu microRNA (miRNA)
  • RNS-Isolierung kann mit verschiedenen Methoden, einschließlich Phenol-/Chloroformextraktionen, gereinigt werden
  • Effiziente RNA-Reinigung aus verschiedenen enzymatischen Reaktionen wie Markierung, DNase- Behandlung und In-vitro-Transkription
Gereinigte RNA eignet sich für Assays wie quantitative RT-PCR, Northern Blotting, RNase-Schutz, Primer-Erweiterung und Expression-Arrays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Zentrifugationssäule
Zur Verwendung mit (Anwendung) RT-PCR, Northern Blotting, RNase-Schutz, Primer-Erweiterung und Expressions-Array-Assays
Enthält Binding solution 2 x 20mL, wash solution 22mL, RNA Elution Buffer 6mL, collection tubes, spin columns, elution tubes 1.7mL, product insert
Menge 50 Aufreinigungen
Ertrag 15μg RNA HeLa cells (1 x 106 cells), 8μg DNA HeLa cells (1 x 106 cells), 150μg Protein HeLa cells (1 x 106 cells)