Learn More
Fisher BioReagents™ SurePrep™ RNA/DNA/Protein Aufreinigungs-Kit
Artikelnummer. 10562474
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 Aufreinigungen
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10562474 50 Aufreinigungen 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10562474 Lieferant Fisher BioReagents™ Lieferanten-Nr. BP280250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
Lyse-Lösung (40 ml); RNA-Waschlösung (20 ml); RNA-Elutionslösung (6 ml); gDNA-Waschlösung (15 ml); gDNA-Elutionspuffer (15 ml); Regenerationspuffer (30 ml) für Proteinsäulen; Aktivierung der Proteinsäule und Waschpuffer (60 ml); Protein pH-Bindungspuffer (4 ml); Protein-Elutionspuffer (8 ml); Protein-Neutralisator (2 ml); Protein-Ladepuffer (2 ml); Spin-Säulchen (50); Sammel-Röhrchen (200); Produkteinsätze (1)
Schnelle Methode zur Isolierung und Aufreinigung von Gesamt-RNA, genomischer DNA und Proteinen, sequenziell aus einer einzigen Probe kultivierter Tierzellen, Gewebeproben, Blut, Bakterien, Hefen, Pilzen oder Pflanzen
Rapid method for the isolation and purification of total RNA, genomic DNA and proteins sequentially from a single sample of cultured animal cells, tissue samples, blood, bacteria, yeast, fungi or plants
Gesamt-RNA, genomische DNA sowie Proteine werden mit derselben Säule gereinigt. Dieses Kit eignet sich ideal für Forscher, die das Genom, Proteom und Transkriptom einer einzelnen biologischen Probe untersuchen möchten, z. B. für Studien zur Genexpression, einschließlich Gen-Silencing-Experimente oder mRNA-Knockdowns, Studien zur Biomarker-Entdeckung, Studien zur Epigenetik sowie zur Charakterisierung kultivierter Zelllinien.
  • Schnelle und einfache Verarbeitung im schnellen Spin-Säulenformat
  • Alle Säulen für RNA-, DNA- und Proteinaufreinigung werden bereitgestellt
  • Sequenzielle Isolierung von Nukleinsäuren und Proteinen aus einem einzigen Lysat, keine Trennung des Lysats erforderlich
  • Isolieren Sie alle Größen von RNA, einschließlich großer mRNA und rRNA zu microRNA (miRNA)
  • Isolieren Sie qualitativ hochwertige Gesamt-RNA
  • Isolieren Sie hochwertige genomische DNA mit einem Molekulargewicht von ≥ 30 kb
  • Hohe Ausbeute an isolierten Proteinen
  • Keine Phenol- oder Chloroformextraktionen
Anwendungen:
Aufgereinigte RNA, DNA und Protein, geeignet für Assays wie PCR, Echtzeit-PCR, Reverse Transkription PCR, Northern Blotting, RNase-Schutz, Expressions-Array-Assays, DNA-Sequenzierung, Southern Blotting, SNP-Analyse, SDS-PAGE und Western Blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Zentrifugationssäule
Zur Verwendung mit (Anwendung) PCR, RT-PCR, Reverse Transkription PCR, Northern Blotting, RNase-Schutz, Expression Array Assays, DNA-Sequenzierung, Southern Blotting, SNP-Analyse, SDS-PAGE und Western Blot
Enthält Lysis solution 40mL, RNA wash solution 20mL, RNA elution solution 6mL, genomic DNA wash solution 15mL, genomic DNA Elution Buffer 15mL, Protein column regeneration Buffer 30mL, Protein column activation and Wash Buffer 60mL, Protein pH Binding Buffer 4mL, Protein Elution Buffer 8mL, Protein neutralizer 2mL, Protein loading dye 2mL, spin columns 50, collection tubes 200, product inserts 1
Anzahl Reaktionen 50 Aufreinigungen
Menge 50 Aufreinigungen
Ertrag 15μg RNA HeLa cells (1 x 106 cells), 150μg Protein HeLa cells (1 x 106 cells)