Learn More
Fisher BioReagents™ SurePrep™ Small RNA Purification Kit
Artikelnummer. 10295253
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 Aufreinigungen
Packungsgröße:
25 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10295253 25 Aufreinigungen 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10295253 Lieferant Fisher BioReagents™ Lieferanten-Nr. BP280125
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
Lysis solution (2 x 20mL), Wash solution (22mL), RNA elution buffer (6mL), Large RNA removal columns (25), Small RNA enrichment columns (25), Collection tubes (50), Elution tubes (1.7mL) (50) and Product insert
Optimized for enrichment of small RNA by removing large RNA for studying regulation of gene expression
Mit Hilfe von Zentrifugensäulchen und einem patentierten Harz kann RNA jeder Grösse effizient und ohne Verwendung von Phenol und Chloroform aufgereinigt werden. Dabei ermöglichen die SurePrep Kits die Isolation von RNA aus so unterschiedlichen Quellen wie pflanzlichen und tierischen Geweben, Zellkulturen, Pilzen, Blut, Bakterien und Hefe.
Beispielsweise können Sie mit dem Fisher BioReagents TrueTotal alle RNA-Spezies der unterschiedlichsten Grössen gleichzeitig aus einer Quelle aufreinigen. Das Small RNA Purification Kit ist hingegen speziell auf die Aufreinigung von kleinen RNA-Molekülen ausgerichtet. Weitere SurePrep Kits mit optimierten Protokollen für spezifische Anwendungen, wie z.B. die Aufreinigung von RNA aus Leukozyten oder die Aufreinigung von Gesamt-RNA aus Zellen des urinalen Trakts, ergänzen das Angebot. Selbst die gleichzeitige Gewinnung von RNA, DNA und Proteinen aus ein und derselben biologischen Probe ist mit unserem SurePrep RNA/DNA/Protein Purification Kit möglich.
Hersteller: BP2801-25 Art.-Nr.
Typ: SurePrep™ Small RNA Purification Kit
Fussnote: 2
Anwendungen: 25
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Zentrifugationssäule
Zur Verwendung mit (Anwendung) RT-PCR, northern blotting and microarray analysis
Enthält Lysis solution 2 x 20mL, wash solution 22mL, RNA Elution Buffer 6mL, large RNA removal columns 25, small RNA enrichment columns 25, collection tubes 50, elution tubes 1.7mL 50 and product insert
Menge 25 Aufreinigungen
Ertrag 15μg HeLa cells (1 x 106 cells), 50μg E. coli (1 x 109 cells)