Learn More
Fisher BioReagents™ SurePrep™ Boden-DNA-Isolationskit
Artikelnummer. 10659144
Change view
Click to view available options
:
50 Aufreinigungen
Artikelnummer.
10659144 50 Aufreinigungen
1 options
Artikelnummer. 10659144
Marke: Fisher BioReagents™ BP281550
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Lysezusatz (6 ml); Bindungslösung (6 ml); Lyselösung (45 ml); Waschlösung I (30 ml); Waschlösung II (18 ml); Elutionspuffer (6 ml); Spin-Säulen (50); Sammlungsröhrchen (50); Beutel (30 g); Schraubverschlussröhrchen (50); Elutionsröhrchen, 1.7 ml (50)
Bietet eine praktische und schnelle Methode für die Isolierung und Reinigung von Gesamt-DNA aus Mikroorganismen in Boden- und Sedimentproben wie Bakterien, Pilzen und Algen
  • Alle Arten von Bodenproben können verarbeitet werden, einschließlich einfacher und komplexer Bodenproben mit einem hohen Huminsäuregehalt, etwa Kompost und Gülle
  • Das optimierte Protokoll zur Entfernung von überschüssigem Wasser kann verwendet werden, um Sedimentproben mit hohem Wassergehalt zu bewerten, z. B. solche, die aus Teichen oder Seen entnommen wurden
  • Das Kit enthält spezielle Lösungen und Perlenröhrchen, die alle Spuren von Huminsäuren durch chemische und physikalische Trennung und Lyse entfernen
  • Ein einfaches und schnelles Spin-Säulen-Verfahren mit einem proprietären Harz zur weiteren Reinigung der DNA
  • Alle Huminsäure-Substanzen und PCR-Inhibitoren werden durch das DNA-Isolierungsverfahren entfernt
  • Das schnelle und einfache Verfahren kann innerhalb von 30 Minuten abgeschlossen werden
  • Das Protokoll erfordert keine Verwendung gefährlicher Chemikalien wie Phenol und Chloroform und keine zusätzliche, zeitaufwändige Ethanolfällung, um die DNA im Rahmen des Aufreinigungsprozesses zurückzugewinnen
  • Gereinigte DNA kann für zahlreiche nachgelagerte Anwendungen zur Quantifizierung und Analyse von DNA, einschließlich PCR und QPCR, verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schnelle Methode zur Isolierung und Reinigung von Gesamt-DNA aus Mikroorganismen in Boden- und Sedimentproben, wie Bakterien, Pilzen und Algen
Enthält 6mL Lysis additive, 6mL binding solution, 45mL Lysis solution, 30mL wash solution I, 18mL wash solution II, 6mL Elution Buffer, 50 spin columns, 50 collection tubes, 30g beads, 50 screw cap tubes, 50 1.7mL elution tubes
Anzahl Reaktionen 50 Aufreinigungen