Learn More
Fisher BioReagents™ Trypton (granuliert)
Beschreibung
- pH (bei 25 °C, 2 % Lösung): 6.5 bis 7.3
Spezifikation
Spezifikation
| Form | Granulatpulver |
| Medientyp | Tryptone |
| Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
| Zusammensetzung | Total Nitrogen ≥10%, Amino Nitrogen ≥3.5% |
| Verpackungsart | Poly-Flasche |
| Menge | 500 g |