Learn More
Fisher BioReagents™ Hefeextrakt (granuliert)
Artikelnummer. 11385992
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2000 g
Packungsgröße:
2 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11385992 500 g 500 Gramm
11365992 2000 g 2 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11385992 Lieferant Fisher BioReagents™ Lieferanten-Nr. BP9727500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Trockenhefeautolysat mit einem hohen Gehalt an Aminostickstoff und wasserlöslichen B-Komplexvitaminen
Trockenhefeautolysat mit einem hohen Gehalt an Aminostickstoff und wasserlöslichen B-Komplexvitaminen
  • Wasserlöslicher Teil autolysierter Hefe, der Vitamin-B-Komplex enthält
  • Wird bei der Herstellung von mikrobiologischen Kulturmedien verwendet
  • CAS: 8013-01-2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Dehydriert
Medientyp Hefeextrakt
Produkttyp Trockenkulturmedien
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird bei der Herstellung mikrobiologischer Kulturmedien verwendet
Enthält Vitamin-B-Komplex
Verpackungsart Poly-Flasche
Menge 500 g