Learn More
Fisherbrand™ 850 Homogenisator-Zubehör, Generatorsonde
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15535829 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Ausführung unten:
Flach
Flaches, breites Fenster
Sägezahn
Sägezahn, breites Fenster
Partikelgröße:
Fein
Grob
Durchmesser (metrisch) Sonde:
20 mm
30 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Achtung: Die Edelstahllager können nicht autoklaviert werden.
Artikelnummer. 15535829
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Achtung: Die Edelstahllager können nicht autoklaviert werden.
Beinhaltet
Generatorsonde, Bedienungsanleitung, Reinigungsbürste und Ersatzlager
Generatorsonde aus Edelstahl; Fisher Scientific™ 850 Homogenisatorzubehör, Generatorsonde ist mit Fisher Scientific 850 Homogenisatoren kompatibel.
  • Mit Ober- und Unterlagern aus PTFE
  • Die gesamte Sonde kann autoklaviert werden
  • Einfache Demontage zu Reinigungszwecken
Sägezahngenerator-Sonde:
  • Die zusätzliche Schneidwirkung und die Statorausführung ermöglichen es feinen bis mittleren Proben durch die Bearbeitungsfenster zu gelangen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Sonde
Partikelgröße Fein
Volumenbereich (metrisch) 200 ml bis 5 l
Durchmesser (metrisch) Sonde 30 mm
Länge (metrisch) Sonde 195 mm
Material Edelstahl 316
Ausführung unten Flach
Zur Verwendung mit (Geräte) Fisher Scientific 850 Homogenisator