Learn More
Fisherbrand™ accuCap™ pH-Kombinationselektroden mit Glasschaft und Kapillar-Diaphragma, Gelflüssigkeit, wiederbefüllbar: Quecksilber-frei
Artikelnummer. 11560264 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC-Anschluss
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anschlusstypen Packungsgröße
11560264 BNC-Anschluss 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11560264
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    648.00 €
    470.03 € / 1 Stück
    Sparen 177.97 €
    27% Rabatt
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das große Doppeldiaphragma gewährleistet erhöhte Durchflussraten und minimale Verstopfung
Besseres Diaphragma
  • Eine einporige Kapillarverbindung ist ca. 200-mal größer als typische keramische Übergänge
  • Selbst in schwierigen Proben treten fast keine Verstopfungen auf
  • Erhöhter Elektrolytfluss, größerer Kontakt zwischen Probe und Referenz, schnelle und stabile Messwerte
Besserer Referenzaufbau
  • Mit Doppeldiaphragma für höhere Leistung
  • Eine Diffusionssperre trennt das Silberchlorid-Reservoir von den Referenzelektrolyten
  • Ermöglicht den Einsatz von silberfreien Elektrolyten und verhindert Silberchloridverluste durch Temperaturschwankungen
  • Die Folge ist ein extrem stabiles Referenzpotential, das für eine lange Elektrodenlebensdauer sorgt
Hohe Genauigkeit
  • Tests an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig ergaben, dass diese Elektrodenkonstruktion die genaueste Laborelektrode ist
  • Siehe Rückverfolgbarkeit der pH-Messung von Petra Spitzer; ISBN 3-89429-877-4 oder SSN 0947-7063
  • Einzigartiger Fluid-Gel-Elektrolyt und accuCap Übergang sorgen für eine schnellere Durchflussrate sowie einen verbesserten Kontakt zwischen Elektrolyt und Probe
  • Schnellere Ansprechzeiten und hochpräzise Messwerte
  • Das Doppel-Flüssigkeitsdiaphragma verlängert die Diffusionsbarriere für eine höhere Lebensdauer der Elektrode in aggressiven Proben
  • Auch in Flüssigkeiten mit geringer Ionenkonzentration und in teilweise wässrigen Proben gut einsetzbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Violett
Anschlusstypen BNC-Anschluss
Diaphragma Doppelflüssigkeit
Material Glas
pH-Bereich 0 bis 14
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C bis 80 °C
Typ pH-Kombinationselektrode
Art der Fülllösung Flüssiggel
Zur Verwendung mit (Anwendung) pH
Zur Verwendung mit (Geräte) pH-Messgerät
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 32 bis 176 °F
Gewährleistung 1 Jahr
Länge (angloamerikanisch) 6.3 Zoll
Länge (metrisch) 160 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,47 in.
Durchmesser (metrisch) 12 mm