Learn More
Fisherbrand™ accumet™ 12 mm-Kugelschutz für Karl-Fischer-Elektrode
Artikelnummer. 11510084 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Accumet™ Elektrode mit 12 mm Durchm.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
11510084 Accumet™ Elektrode mit 12 mm Durchm. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11510084
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.20 €
    9.17 € / 1 Stück
    Sparen 3.03 €
    24% Rabatt
Verfügbar ab: 03-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Empfindliche Glasmembran vor Bruch schützen
Die Schutzvorrichtungen gleiten über die Elektrodenspitze, um die Glaskolben zu schützen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Accumet™ Elektrode mit 12 mm Durchm.
Typ Kugelschutz