Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Sonden für automatische Temperaturkompensation, Quecksilber-frei
Código de producto. 11530234 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anschlusstypen:
0,25 in Telefon
Mini-Telefon
Material:
Edelstahl
Edelstahl 316
Zur Verwendung mit (Geräte):
Accumet Modell AP63, AP62, AP61
Accumet Tisch- und tragbares Messgerät
accumet AB, AR, XL, Basic, Tischmessgeräte
Tamaño de la unidad:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anschlusstypen Material Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
11530234 0,25 in Telefon Edelstahl Accumet Tisch- und tragbares Messgerät -
10236064 Mini-Telefon Edelstahl 316 accumet AB, AR, XL, Basic, Tischmessgeräte 1 Stück
11540234 Mini-Telefon Edelstahl Accumet Modell AP63, AP62, AP61 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11530234
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    412.00 €
    309.61 € / 1 Stück
    Sparen 102.39 €
    24% Rabatt
Verfügbar ab: 10-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Für accumet Tischmessgeräte und tragbare Messgeräte
  • Leitet die Lösungstemperatur für die automatische Kompensation an das Messgerät weiter.
  • Ermöglicht Temperaturmessungen mit Messgeräten, die über diese Funktion verfügen
  • Die Sonden für tragbare Messgeräte der Accumet AP-Serie verfügen über ein wasserdichtes Verbindungsstück
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Zur Verwendung mit (Geräte) Accumet Tisch- und tragbares Messgerät
Material Edelstahl
Typ ATC
Anschlusstypen 0,25 in Telefon
Länge (metrisch) Kabel 0,9 m
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.