Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Kit für die Leitfähigkeitskalibrierung
Artikelnummer. 11580224 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Artikelnummer. 11580224
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    336.00 €
    246.89 € / 1 Stück
    Sparen 89.11 €
    26% Rabatt
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
  • Sechs Präzisionswiderstände (Nennwerte 10 Ohm, 100 Ohm, 1 Kiloohm, 10 Kiloohm, 100 Kiloohm und 1 Mohm)
  • Steckverbinder für die Leitfähigkeitsmessgeräte accumet XL und AB
  • Gepolsterte Tasche
Präzisions-Kalibrierwiderstand-Kit für accumet und andere Leitfähigkeitsmessgeräte
Präzisions-Kalibrierwiderstandkit für accumet Leitfähigkeitsmessgeräte.
  • Lieferung mit einem Werksprüfzertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Kit für die Leitfähigkeitskalibrierung