Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Gelgefüllte pH/ATC-Kombinationselektroden mit Polymerschaft und doppeltem Diaphragma: Quecksilber-frei
Artikelnummer. 11510074 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC, Miniphone wasserfestes ATC-Verbindungsstück
BNC/0,25 in Telefon ATC
BNC/Minitelefon ATC
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Anschlusstypen unitSize
11510074 BNC/0,25 in Telefon ATC 1 Stück
11500074 BNC/Minitelefon ATC 1 Stück
11520164 BNC, Miniphone wasserfestes ATC-Verbindungsstück 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 11510074
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Vereinen den Komfort einer Kombinationselektrode mit den Vorteilen einer integrierten ATC-Sonde
  • Drei-in-Eins-Konstruktion für die komfortable Prüfung von kleinen Proben mit einer einzigen Sonde
  • Die gelgefüllte Referenzzelle und die Fisher Scientific™ Universal-Glasmembran gewährleisten ein schnelles und reproduzierbares Ansprechverhalten
  • Schnelle pH-Tests vor Ort oder an schwierigen Proben
  • Doppelte Anschlüsse sorgen für schnelles Ansprechverhalten und lange Lebensdauer überall dort, wo ein Verstopfen der Anschlüsse ein Problem darstellen kann
  • Die Innenkammer enthält ein Referenzelement mit geliertem KCl und AgCl, die Außenkammer enthält nur KCl
  • Dauerhafte Gel-Füllung
Ausführung 13-620-111 mit Epoxidschaft und BNC/Miniphone-Anschlüssen
  • Für accumet Excel (XL) und accumet Research (AR)
  • Für Accumet Basic AB15 und AB15 Plus
  • Für nicht mehr angebotene Accumet 1000 Portable
  • Für eingestellte accumet BASIC
Ausführung 13-620-112 mit Epoxidschaft und BNC 0,25 in-Phonoanschlüssen
  • Für nicht mehr angebotene Accumet Tischmodelle 50, 25, 20, 15, 10, 5 und 30
  • Epoxykörpermodell 13-620-AP52 mit wasserfesten BNC/Minitelefon-Verbindungsstücken
    • Für die tragbaren accument Messgeräte AP61, AP62, AP63
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Farbe Violett
    Anschlusstypen BNC/0,25 in Telefon ATC
    Diaphragma Doppel
    Material Epoxid
    pH-Bereich 0 bis 14
    Betriebstemperatur (metrisch) -5°bis +80 °C
    Typ pH/ATC-Kombinationselektrode
    Art der Fülllösung Gel
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Vor Ort, Prozessüberwachung, robuste Handhabung
    Zur Verwendung mit (Geräte) Für nicht mehr angebotene Accumet Tischmodelle 50, 25, 20, 15, 10, 5 und 30
    Internes Bezugssystem Ag/AgCl
    Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 23 °F bis 176 °F
    Temperaturbereich (metrisch) -5 °C bis +80 °C
    Länge (angloamerikanisch) 4 in.
    Länge (angloamerikanisch) Kabel 30 in.
    Länge (metrisch) 106 mm
    Länge (metrisch) Kabel 0,10 m
    Durchmesser (angloamerikanisch) 0.4 Zoll
    Durchmesser (metrisch) 10 mm