Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Gelgefüllte pH-Kombinationselektroden mit Polymerschaft und einzelnem Diaphragma, Quecksilber-frei
Alle ansehen Fisherbrand Traceable ProdukteBeschreibung
Die robuste tragbare Polymerkonstruktion ermöglicht einen Einsatz mit wässrigen Proben im Unterricht oder im Außeneinsatz
- Gehäuse aus Polypropylen in Standardgröße
- Ideal für die Verwendung als Handgerät mit wässrigen Proben
- Robuste Konstruktion für den Einsatz überall dort, wo grobe Handhabung und Bruch auftreten können und die Wartung schwierig ist
- Die pH-Glocke aus Glas ist in der Spitze versenkt, um einen eingebauten Schutz zu gewährleisten
- Die Endkappendichtung hält die Membran zwischen den Anwendungen feucht
- Internes Referenzelement mit Ag/AgCl, poröser Keramikanschluss
- Gefüllt mit geliertem 4M KCl, gesättigt mit AgCl-Elektrolyt; muss nie nachgefüllt werden
- Maße 5,75 in. Lang (14,7 cm) insgesamt
- Voller Bereich von 0 bis 14 pH
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | BNC-Anschluss |
| Diaphragma | Einzelne Keramik |
| Material | Polymer/Polypropylen |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Betriebstemperatur (metrisch) | -5°bis +80 °C (Nur Glühbirne) |
| Typ | pH-Kombinationselektrode |
| Art der Fülllösung | 4 mol/l KCl-Gel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für die Verwendung als Handgerät mit wässrigen Proben |
| Internes Bezugssystem | Ag/AgCl |
| Reaktionszeit | < 10 s |
| Mehr anzeigen |