Learn More
Fisherbrand™ accumet™ ISE- und pH-Referenzelektroden – Quecksilber-frei
Alle ansehen Fisherbrand ProdukteBeschreibung
Fisherbrand™ accumet™ ISE and pH Reference Electrodes - Mercury - Free is specially designed for superb stability with ion-selective electrodes. It contains a tough, unbreakable, chemical-resistant olymer body and has a high flowrate that is an excellent choice for many pH and titration applications.
Fisher Scientific™ accumet™ ISE- und pH-Referenzelektroden - Quecksilber-frei wurden speziell für eine hervorragende Stabilität mit ionenselektiven Elektroden und anderen speziellen Merkmalen entwickelt, darunter:
- Beide verfügen über einen robusten Epoxidkörper sowie eine frei fließende ringförmige, konische Verbindung, die leicht zu spalten ist — ohne dass Fritten oder Fasern zu übermäßiger Verstopfung oder Probenverschleppung führen
- Hohe Durchflussraten machen sie zu einer hervorragenden Wahl für viele pH- und Titrationsanwendungen — einschließlich Schlämmen, Emulsionen und Suspensionen
- Sechskantschrauben zur einfachen Reinigung beider Modelle; dies ermöglicht den Zugang zur Füllöffnung des inneren Körpers bei Modellen mit Doppeldiaphragma
Einzeldiaphragma-Modell
- Nützlich bei Calcium, Zyanid, zweiwertigem Kation, Fluorid, Natrium-ISES; bei pH-Anwendungen, die hohe Durchflussraten erfordern; bei bestimmten Proben in Redoxmessungen
Modell mit Doppeldiaphragma
- Verfügt über einen separaten inneren Körper mit Keramikstecker-Diaphragma, Ag/AgCl-Elektrolyt
- Das äußere Gehäuse verfügt über ein seitliches Loch zum Befüllen mit kompatiblem Elektrolyt
- Empfohlen für die Verwendung mit Bromid, Chlorid, Kupfer, Iodid, Blei, Nitrat, Silber/Sulfid ISES; mit bestimmten Proben in pH- und Redox-Anwendungen
Eigenschaften
- Ringleck, konische Verbindung für Zuverlässigkeit, einfache Reinigung und Wartung
- Robuster, unzerbrechlicher, chemikalienbeständiger Polymerkörper
- Sechskantschrauben zur Reinigung (oder zum Nachfüllen des inneren Körpers beim Modell mit Doppeldiaphragma)
- Durchmesser: Gehäuse 0.5 Zoll (12.7 mm), Kappe 0.625 Zoll (16 mm) Länge: Gehäuse 4.25 in. (10.8 m), Kappe 1.375 in. (3.5 cm); Gesamtlänge 5.125 in. (14.3 cm)
Spezifikation
Spezifikation
| Diaphragma | Einzeln |
| Material | Epoxid |
| Typ | ISE, pH Reference Electrode |
| Art der Fülllösung | 4 mol/l KCl mit AgCl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Calcium, Cyanid, zweiwertiges Kation, Fluorid, Natrium, Redox, pH |
| Internes Bezugssystem | AgCl |
| Referenzelektrolyt | ISE |