Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Ersatz-Leitfähigkeits-/TDS-/Temperaturfühler - Quecksilber - frei
Alle ansehen Fisherbrand Traceable ProdukteBeschreibung
Ersatzsonde für Leitfähigkeit, TDS und Temperatur.
Ersatz für:
- accumet AP75, AP85 tragbare Messgeräte
- Oakton™ CON 11, CON 110, CON 400, CON 410, pH/CON 300, TDS 400 Tragbare Messgeräte
- Oakton CON 510, pH/CON 510 Arbeitstischmesser
Spezifikation
Spezifikation
| Zellkonstante | 1 |
| Anschlusstypen | DIN, 6-polig |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Leitfähigkeit, TDS, Temperatur |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Accumet AP75, AP85 tragbares Messgerät, Oakton CON 11, CON 110, CON 400, CON 410, pH/CON 300, TDS 400 tragbares Messgerät, Oakton CON 510, pH/CON 510 Tischmessgerät |
| Typ | Leitfähigkeits-/TDS-/Temperatur-Sonde |
| Länge (angloamerikanisch) Kabel | 36 in. |
| Länge (metrisch) Kabel | 0.9 m |
| Material | Epoxid |
| Messbereiche | 0-150mS |
| Sonde | Leitfähigkeit/TDS Temperatur |