Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Kombinations-ISEs für Festkörper, quecksilberfrei: Zyanid
Artikelnummer. 11540144 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC-Anschluss
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anschlusstypen
11540144 BNC-Anschluss
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11540144
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    745.00 €
    546.60 € / 1 Stück
    Sparen 198.40 €
    26% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Bestimmung von Bromid, Chlorid, Kupfer, Zyanid, Fluorid, Blei und Silber-/Sulfid
Eigenschaften
  • Geringe Drift, schnelles Ansprechverhalten, hohes Selektivitätsverhältnis, gute thermische Stabilität und großer Arbeitsbereich
  • Kontinuierliche elektrische Abschirmung und Isolierung der internen Elemente, Kabel und Anschlüsse
  • Äußerst stabile, reproduzierbare Messwerte mit einem Minimum an elektrischem Rauschen
  • Die schnelle Reaktionszeit senkt die Kosten pro Test
  • Einzeln geprüft, nach GLP-Anforderungen serialisiert und durch den Support der Mitarbeiter von Fisher Scientific Technical Applications abgesichert
Kombinationsmodelle
  • Mit einer homogenen Sensormembran mit schnellem Ansprechverhalten, minimaler Probenrückhaltung, verbesserter Präzision und niedrigeren Nachweisgrenzen für viele Anwendungen
  • In einem Glas- oder Epoxidschaft, der Sensor- und Referenzzellen in einer einzigen Sonde enthält
Cyanid-Kombinations-ISE
  • Zur Messung von Cyanid-Ionen in wässriger Lösung
  • Zur Überwachung von petrochemischen und Plattierungsprozessen, Wasserversorgung und Produktionsabfällen
  • Epoxidschaft
Cyanid-Lösungen sind sehr giftig; verwenden Sie deshalb für die Vorbereitung einen Pipettierball. Saure Cyanidlösungen erzeugen Cyanwasserstoff (Blausäure); derartige Verfahren müssen unter einem Abzug durchgeführt werden. Messungen über 10-3 M sollten nur selten durchgeführt werden, da Cyanid-Ionen die Sensormembran langsam erodieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anwendungen Überwachung von petrochemischen und Plattierungsprozessen, Wasserversorgung und Produktionsabfällen
Anschlusstypen BNC-Anschluss
Durchmesser (angloamerikanisch) Körper 0.5 Zoll
Durchmesser (metrisch) Körper 13 mm
Art der Fülllösung 13-620-808
Länge (angloamerikanisch) 4.01 Zoll
Länge (metrisch) 102 mm
Material Epoxidschaft
Betriebsbereich (metrisch) 0.1 bis 260 ppm
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 32 °F bis 176 °F
pH-Bereich 11 bis 13
Interferenzen Cl-, Br-, I-, S2- nicht vorhanden
Modell Cyanidkombination
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 80 °C
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C bis 80 °C
Typ Kombinations-ISE