Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Kombinations-ISEs für Festkörper, quecksilberfrei: Silber/Sulfid
Artikelnummer. 11590144 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC-Anschluss
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anschlusstypen Packungsgröße
11590144 BNC-Anschluss 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11590144
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    837.00 €
    629.12 € / 1 Stück
    Sparen 207.88 €
    24% Rabatt
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Bestimmung von Bromid, Chlorid, Kupfer, Zyanid, Fluorid, Blei und Silber-/Sulfid
Eigenschaften
  • Geringe Drift, schnelles Ansprechverhalten, hohes Selektivitätsverhältnis, gute thermische Stabilität und großer Arbeitsbereich
  • Kontinuierliche elektrische Abschirmung und Isolierung der internen Elemente, Kabel und Anschlüsse
  • Äußerst stabile, reproduzierbare Messwerte mit einem Minimum an elektrischem Rauschen
  • Die schnelle Reaktionszeit senkt die Kosten pro Test
  • Einzeln geprüft, nach GLP-Anforderungen serialisiert und durch den Support der Mitarbeiter von Fisher Scientific Technical Applications abgesichert
Kombinationsmodelle
  • Mit einer homogenen Sensormembran mit schnellem Ansprechverhalten, minimaler Probenrückhaltung, verbesserter Präzision und niedrigeren Nachweisgrenzen für viele Anwendungen
  • In einem Glas- oder Epoxidschaft, der Sensor- und Referenzzellen in einer einzigen Sonde enthält
Silber/Sulfid-Kombinations-ISE
  • Zur Bestimmung von Silber und Sulfid in Wasser und Laugen für die Zellstoffherstellung
  • Glasschaft
Cyanid-Lösungen sind sehr giftig; verwenden Sie deshalb für die Vorbereitung einen Pipettierball. Saure Cyanidlösungen erzeugen Cyanwasserstoff (Blausäure); derartige Verfahren müssen unter einem Abzug durchgeführt werden. Messungen über 10-3 M sollten nur selten durchgeführt werden, da Cyanid-Ionen die Sensormembran langsam erodieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anwendungen Bestimmung von Silber und Sulfid in Wasser und Laugen für die Zellstoffherstellung
Anschlusstypen BNC-Anschluss
Durchmesser (angloamerikanisch) Körper 0.5 Zoll
Durchmesser (metrisch) Körper 13 mm
Art der Fülllösung 13-620-834
Länge (angloamerikanisch) 4,25 in.
Länge (metrisch) 108 mm
Material Glasschaft
Betriebsbereich (metrisch) 0.01 bis 107900 ppm Ag+, 0.003 bis 32100 ppm S2-
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 32 °F bis 176 °F
pH-Bereich 2 bis 12
Interferenzen Hg2+
Modell Silber-/Sulfidkombination
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 80 °C
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C bis 80 °C
Typ Kombinations-ISE