Learn More
Fisherbrand™ accupHast™ pH-Kombinationselektroden für variable Temperaturen: Quecksilber-frei
Alle ansehen Fisherbrand ProdukteBeschreibung
Schnelle und präzise Reaktion selbst bei Temperaturschwankungen
- Patentiertes Design mit doppelten Keramikdiaphragmen, abgedichteter Ag/AgCl-Referenzelektrode und speziellem Elektrolyt
- Verhinderung des langsamen Ansprechen bei der Messung von Proben bei unterschiedlichen Temperaturen in schneller Folge
- Genau bis zu ±0.01 pH bei 25 °C und ±0.05 pH bei -5 bis +80 °C
- Ansprechzeit 20 Sekunden oder weniger, vernachlässigbare Drift
- Isoliertes Referenzelement und äußere KCl-Fülllösung
- Beseitigt Verstopfungen durch Silberpräzipitate
- Keine Silber oder Quecksilber, das die Proben kontaminieren könnte
- Wahl zwischen Standard- und MicroProbe™ Glas oder extralangen Epoxidschäften
AccupHast Standard Glasschaftelektrode
- Schaft aus Polypropylen in Standardgröße
- Eintauchbar bis 102 mm
- Schaft- und Spitzendurchmesser 10 mm
- Glasschaft in Halbmikrogröße
- Eintauchbar bis 165 mm
- Schaftdurchmesser 10 mm, Spitzendurchmesser 5 mm
- Extralanger Schaft aus Epoxid
- Eintauchbar bis 140 mm
- Schaftdurchmesser 10 mm
- Extralanger Schaft aus Epoxid
- Integrierte ATC-Sonde
- Eintauchbar bis 143 mm
- Schaftdurchmesser 10 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | BNC/0,25 in Telefon ATC |
| Diaphragma | Duale Keramik |
| Material | Epoxid |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Betriebstemperatur (metrisch) | -5°bis +80 °C |
| Typ | pH/ATC-Kombinationselektrode |
| Art der Fülllösung | Gesättigtes KCl |
| Internes Bezugssystem | Ag/AgCl |
| Modell | pH/ATC, Extralanger Schaft aus Epoxid |
| Reaktionszeit | 20 s |
| Mehr anzeigen |