Learn More
Fisherbrand™ accupHast™ pH-Kombinationselektroden für variable Temperaturen: Quecksilber-frei
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC-Anschluss
BNC/0,25 in Telefon ATC
BNC/Minitelefon ATC
US-Standard/Pin
Modell:
Extralanger Schaft aus Epoxid
MicroProbe™ Glasschaft
Standard-Glasschaft
pH/ATC, Extralanger Schaft aus Epoxid
Länge (metrisch):
102 mm
140 mm
143 mm
165 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Schnelle und präzise Reaktion selbst bei Temperaturschwankungen
- Patentiertes Design mit doppelten Keramikdiaphragmen, abgedichteter Ag/AgCl-Referenzelektrode und speziellem Elektrolyt
- Verhinderung des langsamen Ansprechen bei der Messung von Proben bei unterschiedlichen Temperaturen in schneller Folge
- Genau bis zu ±0.01 pH bei 25 °C und ±0.05 pH bei -5 bis +80 °C
- Ansprechzeit 20 Sekunden oder weniger, vernachlässigbare Drift
- Isoliertes Referenzelement und äußere KCl-Fülllösung
- Beseitigt Verstopfungen durch Silberpräzipitate
- Keine Silber oder Quecksilber, das die Proben kontaminieren könnte
- Wahl zwischen Standard- und MicroProbe™ Glas oder extralangen Epoxidschäften
AccupHast Standard Glasschaftelektrode
- Schaft aus Polypropylen in Standardgröße
- Eintauchbar bis 102 mm
- Schaft- und Spitzendurchmesser 10 mm
- Glasschaft in Halbmikrogröße
- Eintauchbar bis 165 mm
- Schaftdurchmesser 10 mm, Spitzendurchmesser 5 mm
- Extralanger Schaft aus Epoxid
- Eintauchbar bis 140 mm
- Schaftdurchmesser 10 mm
- Extralanger Schaft aus Epoxid
- Integrierte ATC-Sonde
- Eintauchbar bis 143 mm
- Schaftdurchmesser 10 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | BNC-Anschluss |
| Diaphragma | Duale Keramik |
| Material | Glas |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Betriebstemperatur (metrisch) | -5 °C° bis +100 °C° |
| Typ | pH-Kombinationselektrode |
| Art der Fülllösung | Gesättigtes KCl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | pH |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | pH-Messgerät |
| Internes Bezugssystem | Ag/AgCl |
| Mehr anzeigen |