Learn More
Fisherbrand™ accupHast™ pH-Kombinationselektroden für variable Temperaturen: Quecksilber-frei
Artikelnummer. 11550114 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC-Anschluss
BNC/0,25 in Telefon ATC
BNC/Minitelefon ATC
US-Standard/Pin
Modell:
Extralanger Schaft aus Epoxid
MicroProbe™ Glasschaft
Standard-Glasschaft
pH/ATC, Extralanger Schaft aus Epoxid
Länge (metrisch):
102 mm
140 mm
143 mm
165 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Anschlusstypen Modell Länge (metrisch) unitSize
11550114 BNC-Anschluss MicroProbe™ Glasschaft 165 mm 1 Stück
11520074 BNC/0,25 in Telefon ATC pH/ATC, Extralanger Schaft aus Epoxid 143 mm 1 Stück
11520104 US-Standard/Pin Extralanger Schaft aus Epoxid 140 mm 1 Stück
11530104 US-Standard/Pin MicroProbe™ Glasschaft 165 mm 1 Stück
11540104 US-Standard/Pin Standard-Glasschaft 102 mm 1 Stück
10154724 BNC-Anschluss Extralanger Schaft aus Epoxid 140 mm 1 Stück
11540114 BNC-Anschluss Standard-Glasschaft 102 mm 1 Stück
11530074 BNC/Minitelefon ATC pH/ATC, Extralanger Schaft aus Epoxid 143 mm 1 Stück
8 options
Artikelnummer. 11550114
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schnelle und präzise Reaktion selbst bei Temperaturschwankungen
  • Patentiertes Design mit doppelten Keramikdiaphragmen, abgedichteter Ag/AgCl-Referenzelektrode und speziellem Elektrolyt
  • Verhinderung des langsamen Ansprechen bei der Messung von Proben bei unterschiedlichen Temperaturen in schneller Folge
  • Genau bis zu ±0.01 pH bei 25 °C und ±0.05 pH bei -5 bis +80 °C
  • Ansprechzeit 20 Sekunden oder weniger, vernachlässigbare Drift
Verbesserter Durchfluss, weniger Kontamination
  • Isoliertes Referenzelement und äußere KCl-Fülllösung
  • Beseitigt Verstopfungen durch Silberpräzipitate
  • Keine Silber oder Quecksilber, das die Proben kontaminieren könnte
  • Wahl zwischen Standard- und MicroProbe™ Glas oder extralangen Epoxidschäften
AccupHast Standard Glasschaftelektrode
  • Schaft aus Polypropylen in Standardgröße
  • Eintauchbar bis 102 mm
  • Schaft- und Spitzendurchmesser 10 mm
AccupHast MicroProbe Glasschaftelektrode
  • Glasschaft in Halbmikrogröße
  • Eintauchbar bis 165 mm
  • Schaftdurchmesser 10 mm, Spitzendurchmesser 5 mm
AccupHast Extralange Epoxidschaftelektrode
  • Extralanger Schaft aus Epoxid
  • Eintauchbar bis 140 mm
  • Schaftdurchmesser 10 mm
AccupHast Extralange Epoxidschaft-pH/ATC-Elektrode
  • Extralanger Schaft aus Epoxid
  • Integrierte ATC-Sonde
  • Eintauchbar bis 143 mm
  • Schaftdurchmesser 10 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Anschlusstypen BNC-Anschluss
Diaphragma Duale Keramik
Material Glas
pH-Bereich 0 bis 14
Betriebstemperatur (metrisch) -5°bis +80 °C
Typ pH-Kombinationselektrode
Art der Fülllösung Gesättigtes KCl
Zur Verwendung mit (Anwendung) pH
Zur Verwendung mit (Geräte) pH-Messgerät
Internes Bezugssystem Ag/AgCl
Modell MicroProbe™ Glasschaft
Reaktionszeit 20 s
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 23 °F bis 176 °F
Länge (angloamerikanisch) 6.4 Zoll
Länge (metrisch) 165 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,4 in.
Durchmesser (metrisch) 10 mm
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.