Learn More
Fisherbrand™ Chemikalienresistente Rückschlagventile
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
3,17 mm
4,74 mm
6,35 mm
9,52 mm
Packungsgröße:
6 Stück
Beschreibung
Aus chemisch beständigen Kynar™ Körper mit Viton™ Ventil
Zum Einsatz mit Säuren, Laugen, Wasser, chemischen Prozessen und Alkoholen. Verhindert Schäden an Geräten, Pumpen und Fördersystemen durch Verhinderung des Rückflusses.
- Transparenter Flussweg
- Inert, hochrein und glatt
- Betriebsbereiche: 0 bis 50 psi und -40 bis +126 °C
- Autoklavierbar und wartungsfrei
- Das Gerät mit einer Länge von 1.25 in. kann in jeder Position installiert werden
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,375 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 9,52 mm |
| Material | Kynar, Viton |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 1.25 Zoll |
| Gesamtlänge (metrisch) | 31.75 mm |
| Maximaler Druck | 50 psi |
| Max. Operating Temperature (English) | 258,8 °F |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 126 °C |
| Produkttyp | Rückschlagventil |