Learn More
Fisherbrand™ Desi-Vac™ Behälter-Desikkatoren mit rundem Boden und Vakuumpumpe
Alle ansehen Fisherbrand ProdukteBeschreibung
Der Kunststoffbehälter mit einer eigenständigen Vakuumpumpe ist ideal für Trocknen, Aufbewahren von Chemikalien, Pulvern, Probengeweben und Anlagenteilen usw. geeignet
- Die eigenständige Einheit hält eine Vakuumpumpe mit 373 mm (14.7 inHg) für über 24 Stunden aufrecht
- In das Oberteil integrierte Vakuumpumpe entfernt Luft durch manuellen Hub
- Mit einem O-Ring aus Gummi versiegelte Abdeckung erhält das Vakuum
- Zur Entfernung des Deckels wird durch einen Freigabeknopf auf der Oberseite Luft in den Behälter gelassen
- Zur Verwendung mit Fisherbrand™ Humidity Sponge™, um Proben trocken zu halten
Spezifikation
Spezifikation
| Bodenform | Rund |
| Material | Polycarbonat |
| Produkttyp | Exsikkator |
| Enthält | Metall-Pumpengriff, Vakuumpumpe und Deckel aus chemikalienbeständigem ABS-Kunststoff, Entriegelungstaste am Deckel, Deckel mit O-Ring-Dichtung |
| Volumen (angloamerikanisch) | 50,72 oz. |
| Volumen (metrisch) | 1500 cc |
| Höhe (metrisch) | 21.5 cm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 8,5 in. |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 7,25 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 18.4 cm |