Learn More
Fisherbrand™ Desi-Vac™ Behälter-Desikkatoren mit rundem Boden und Vakuumpumpe
Artikelnummer. p-32945 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
600 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
11744366 600 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nicht autoklavieren oder den Behälter organischen Lösungsmitteln oder deren Dämpfen aussetzen. Keine konzentrierten Säuren als Trockenmittel verwenden.
Artikelnummer. 11744366
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Nicht autoklavieren oder den Behälter organischen Lösungsmitteln oder deren Dämpfen aussetzen. Keine konzentrierten Säuren als Trockenmittel verwenden.
Der Exsikkator mit integrierter manueller Vakuumpumpe erfordert keine separate Pumpe, keine Schläuche und keinen Absperrhahn.
Desiccator with built-in manual vacuum pump eliminates need for separate pump, tubing and stopcock
  • Optimal zum Trocknen, Konservieren, Aufbewahren und Versenden von Proben
  • Eigenständige Einheit, in der ein Vakuum von 14.7 in.Hg (373 mm) über mehr als 24 Stunden aufrecht erhalten wird
  • Die O-Ring-Gummidichtung in Deckel sorgt für luftdichte Versiegelung
  • Zum Abnehmen des Deckels muss lediglich die Entriegelungstaste gedrückt werden, damit Luft in den Behälter gelangen kann
  • Transparenter Behälter aus Polycarbonat, Pumpengriff aus Metall, Pumpe und Deckel aus chemikalienbeständigem ABS-Kunststoff
  • Keine Platte erforderlich
Optimal zum Trocknen, Konservieren, Aufbewahren und Versenden von Proben
Bestellinformation
Lieferbar in Volumen zu 600, 850 oder 1100 ml. Geeignet für den Einsatz mit Fisherbrand™ Humidity Sponge™ Trockenmittel.
Spezifikation
Bodenform Rund
Beschreibung 11.43 x 11.43 x 12.7cm ((4.5 x 4.5 x 5.0 in.)
Material Polycarbonat
Produkttyp Exsikkator
Enthält Metall-Pumpengriff, Vakuumpumpe und Deckel aus chemikalienbeständigem ABS-Kunststoff, Entriegelungstaste am Deckel, Deckel mit O-Ring-Dichtung
Volumen (angloamerikanisch) 20,28 oz.
Volumen (metrisch) 600 ml
Breite (angloamerikanisch) 4.5 in.
Breite (metrisch) 11.43 cm
Höhe (metrisch) 9.5 cm
Höhe (angloamerikanisch) 5 in.
Tiefe (angloamerikanisch) 5.0 in.
Tiefe (metrisch) 12.7 cm