Learn More
Fisherbrand™ Korrosionsbeständiger Schaft und Propeller für Überkopfrührer
Artikelnummer. 15163007 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
30,48 cm
45,72 cm
Länge (angloamerikanisch):
12 in.
18 in.
Durchmesser (metrisch) Ventilator:
6,35 cm
8,89 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) Ventilator:
2.5 Zoll
3.5 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Länge (angloamerikanisch) Durchmesser (metrisch) Ventilator Durchmesser (angloamerikanisch) Ventilator Packungsgröße
15163007 45,72 cm 18 in. 8,89 cm 3.5 Zoll 1 Stück
15153007 30,48 cm 12 in. 6,35 cm 2.5 Zoll 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15163007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    405.00 €
    298.24 € / 1 Stück
    Sparen 106.76 €
    26% Rabatt
Verfügbar ab: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hält Chemikalien stand und verhindert Ansammlungen.
  • Hergestellt mit dickem Außenmantel aus reinem PTFE
  • Fester innerer Kern aus Edelstahl
  • Welle 10 mm Außendurchmesser x 0,25 IO-Kern
  • Der Innenschaft ist 1 in. länger als das Außengehäuse, wodurch eine direkte Einspannung auf dem Edelstahlabschnitt des Schafts ermöglicht wird.
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) 0.39 Zoll
Durchmesser (angloamerikanisch) Ventilator 3.5 Zoll
Durchmesser (metrisch) 1 cm
Durchmesser (metrisch) Ventilator 8,89 cm
Zur Verwendung mit (Geräte) Rührwerk
Länge (angloamerikanisch) 18 in.
Länge (metrisch) 45,72 cm
Typ Welle mit Propeller
Material PTFE, Stahl