Learn More
Fisherbrand™ CUP HORN, DM. 38,1 MM
Artikelnummer. 12991181 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (angloamerikanisch):
1.5-Zoll-Becherhorn
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (angloamerikanisch) Packungsgröße
12991181 1.5-Zoll-Becherhorn 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12991181
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    961.00 €
    740.08 € / 1 Stück
    Sparen 220.92 €
    22% Rabatt
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schallwandler mit 1.5 Zoll Durchmesser für Ultraschall-Homogenisator Modell 120. Proben indirekt verarbeiten, um Kreuzkontamination zu verhindern.
Die Fisher Scientific™ Becher-Sonotrode für den Sonic Dismembrator Modell 120 wird für die indirekte Verarbeitung einzelner versiegelter Röhrchen oder Fläschchen verwendet.
  • Zubehör für die indirekte Schallexposition zur Verarbeitung einer einzelnen Probe auf einmal
  • Verhindert Kreuzkontaminationen.
  • Beseitigt Spritzer und Aerosole.
  • Inhalt: 1.5 Zoll- (3.8 cm)-Becher-Sonotrode und 1.5 ml-Röhrchenh
Spezifikation
Produkttyp Becher-Sonotrode
Durchmesser (angloamerikanisch) 1.5-Zoll-Becherhorn
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für die indirekte Verarbeitung einzelner versiegelter Röhrchen oder Fläschchen
Zur Verwendung mit (Geräte) Modell 120 Ultraschall-Homogenisator
Aufnahmevermögen 1 Probenröhrchen
Enthält 1,5-ml-Röhrchenhalter