Learn More
Fisherbrand™ Zeitschaltuhr (Tischgerät) mit Drehscheibe
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Zeitbereich:
60 min
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Auswahl zwischen zwei Fisher Scientific™ Tisch-Zeitschaltuhren. Auswählen des aufziehbaren Timers.
06-659
- Anzeige: Übergroße Markierungen sorgen für eine einfache Ablesung; der Zeiger zeigt die verbleibende Zeit an
- Durchmesser der Messuhr: 5 cm (2 in.)
- Abmessungen: 2.75L × 2.75W × 2 in. H (7 x 7 x 5cm)
- Weißes Gehäuse liegt flach auf oder steht aufrecht
- Anzeige: Leicht ablesbare blaue Ziffern
- Durchmesser der Messuhr: 2.75 Zoll Durchm. (7 cm)
- Graues Gehäuse
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | 60-Minuten-Intervalltimer |
| Zeitbereich | 60 min |
| Alarms | Akustisch |
| Genauigkeit | 1 % |
| Display | Digital |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 2.75 Zoll |
| Innendurchmesser (metrisch) | 6.98 cm |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 0,37 oz. |
| Gewicht (metrisch) | 10,48 g |