Learn More
Fisherbrand™ ANALOG HYGROMETER/THERMOMETER
Artikelnummer. 11734196 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-40°C bis +50 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11734196
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Screw for wall mounting
Ideal for use in labs, plant areas, and storage facilities
Fisher Scientific™ Dial Hygrometer/Thermometer is self-contained, stable and accurate without adjustment or maintenance. Ideal for use in labs, plant areas, and storage facilities.
  • Relative humidity range: 0 to 100%, with ±2.5% accuracy at 50% RH, 1% resolution
  • Temperature range: -40° to +50°C (-40° to +122°F) with ±1.5°C accuracy, 1°C/°F resolution
  • Large analog display
Bestellinformation
Measures 6 in. dia. (15.2cm). Net weight: 8 oz. (227g)
Spezifikation
Typ Dial Hygrometer/Thermometer
Luftfeuchtigkeitsbereich 0 bis 100 %
Auflösung 0.01
Genauigkeit ±2.5% RH at 50% RH and ±1.5°C
Temperaturbereich (metrisch) -40°C bis +50 °C
Displaytyp Analog
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40°F to +122°F
Temperaturauflösung
Länge (angloamerikanisch) 1 in.
Länge (metrisch) 2.54 cm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 6 in.
Außendurchmesser (metrisch) 15.24 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 8 oz.
Gewicht (metrisch) 0.22 kg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Constantly monitoring labs, fume hoods, walk-ins, plant areas and storage facilities
Enthält Screw for wall mounting