Learn More
Fisherbrand™ Digitalthermometer mit Edelstahlsonde, 0.375 Zoll-LCD-Bildschirm und Schutz
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Genauigkeit:
±0,4 °C
±1 °C
Länge (angloamerikanisch):
3,75 in.
4,75 in.
5,5 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Leicht ablesbare Fisher Scientific™ Traceable Digitalthermometer mit Edelstahl-Stiel sind chemisch beständig gegen Säuren, Basen und Lösungsmittel und können zur Messung der Temperatur von Gasen, Lebensmitteln und anderen halbfesten Stoffen verwendet werden.
- Modelle mit kurzem Spieß eignen sich ideal für den Transport in einer Tasche
- Die längeren Fühler eignen sich hervorragend für die Messung von Probentemperaturen unter Rühren in tiefen Gefäßen oder Wasserbädern
- Thermometer mit längeren Abtastraten ermöglichen das Entfernen des Thermometers aus der Probe vor dem erneuten Einlesen—, ideal, wenn die Anzeige in der Messposition schwer abzulesen ist
- Für den Einsatz in Küvetten, Erde, Inkubatoren, Erdölprodukten und Lebensmitteln
Zertifizierungen
Traceable-Bescheinigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Normen mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten ISO 17025-Kalibrierlabor.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Messung der Temperatur in Böden, Küvetten, Teströhrchen, Lebensmitteln, Inkubatoren und Erdölkohlenwasserstoffen |
| Enthält | Schutzhülle, Traceable Zertifikat und Silberoxidbatterie |
| Länge (angloamerikanisch) Sonde | 4,75 in. |
| Länge (metrisch) | 9.5 cm |
| Länge (metrisch) Sonde | 12 cm |
| Material | Kunststoff |
| Auflösung | 0,1 °C |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 1.12 oz. |
| Gewicht (metrisch) | 31.7 g |
| Mehr anzeigen |