Learn More
Fisherbrand™ Digitalthermometer mit Edelstahlsonde, 0.375 Zoll-LCD-Bildschirm und Schutz
Artikelnummer. 15254006 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Change view
Click to view available options
Genauigkeit:
±0,4 °C
±1 °C
Länge (angloamerikanisch):
3,75 in.
4,75 in.
5,5 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Genauigkeit Länge (angloamerikanisch) unitSize
15254006 ±0,4 °C 5,5 in. 1 Stück
11789715 ±0,4 °C 4,75 in. 1 Stück
11779715 ±1 °C 3,75 in. 1 Stück
17317659 ±1 °C 5,5 in. 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 15254006
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Leicht ablesbares digitales Handthermometer.
Leicht ablesbare Fisher Scientific™ Traceable Digitalthermometer mit Edelstahl-Stiel sind chemisch beständig gegen Säuren, Basen und Lösungsmittel und können zur Messung der Temperatur von Gasen, Lebensmitteln und anderen halbfesten Stoffen verwendet werden.
  • Einstichmodelle mit kurzem Stab können sehr gut in der Tasche mitgenommen werden
  • Längere Sonden eignen sich hervorragend zum Messen von Probentemperaturen unter Rühren in tiefen Gefäßen oder Wasserbädern
  • Thermometer mit längeren Abtastraten ermöglichen, dass das Thermometer vor dem Ablesen aus der Probe entfernt werden kann – ideal, wenn die Anzeige in der Messposition schwer lesbar ist
  • Zur Verwendung in Küvetten, im Boden, Inkubatoren, Erdölprodukten und Lebensmitteln
Zertifizierungen
Traceable-Bescheinigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Normen mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten ISO 17025-Kalibrierlabor.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 17025, A2LA, NIST
Durchmesser (angloamerikanisch) Sonde 0,19 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Messung der Temperatur in Böden, Küvetten, Teströhrchen, Lebensmitteln, Inkubatoren und Erdölkohlenwasserstoffen
Enthält Edelstahlsonde, Schutzgehäuse, Silberoxidbatterie
Länge (angloamerikanisch) Sonde 4,75 in.
Länge (metrisch) 14 cm
Länge (metrisch) Sonde 12 cm
Material Kunststoff
Auflösung 0.1 °F
Gewicht (angloamerikanisch) 1.12 oz.
Gewicht (metrisch) 31.7 g
Produkttyp Digital Thermometer
Länge (angloamerikanisch) 5,5 in.
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 572 °F
Max. Temperatur (metrisch) 300 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -58 °F
Min. Temperatur (metrisch) -50 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -58 °F bis +572 °F
Temperaturbereich (metrisch) -50°C bis 300°C
Calibrated Yes
Genauigkeit ±0,4 °C
Display Digital-LCD
Breite (metrisch) 8 cm