Learn More
Fisherbrand™ Digitalthermometer mit Edelstahlsonde, 0.375 Zoll-LCD-Bildschirm und Schutz
Artikelnummer. 17317659 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Genauigkeit:
±0,4 °C
±1 °C
Länge (angloamerikanisch):
3,75 in.
4,75 in.
5,5 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17317659
Marke: Fisherbrand™ 9876917
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Leicht ablesbares digitales Handthermometer.
Leicht ablesbare Fisher Scientific™ Traceable Digitalthermometer mit Edelstahl-Stiel sind chemisch beständig gegen Säuren, Basen und Lösungsmittel und können zur Messung der Temperatur von Gasen, Lebensmitteln und anderen halbfesten Stoffen verwendet werden.
  • Modelle mit kurzem Spieß eignen sich ideal für den Transport in einer Tasche
  • Die längeren Fühler eignen sich hervorragend für die Messung von Probentemperaturen unter Rühren in tiefen Gefäßen oder Wasserbädern
  • Thermometer mit längeren Abtastraten ermöglichen das Entfernen des Thermometers aus der Probe vor dem erneuten Einlesen—, ideal, wenn die Anzeige in der Messposition schwer abzulesen ist
  • Für den Einsatz in Küvetten, Erde, Inkubatoren, Erdölprodukten und Lebensmitteln
Zertifizierungen
Traceable-Bescheinigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Normen mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten ISO 17025-Kalibrierlabor.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 17025, A2LA, NIST
Durchmesser (angloamerikanisch) Sonde 0,12 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Messung der Temperatur in Böden, Küvetten, Teströhrchen, Lebensmitteln, Inkubatoren und Erdölkohlenwasserstoffen
Enthält Schutzhülle, Traceable Zertifikat und Silberoxidbatterie
Länge (angloamerikanisch) Sonde 4,75 in.
Länge (metrisch) 140 mm
Länge (metrisch) Sonde 12 cm
Material Kunststoff
Auflösung 0.1°C
Gewicht (angloamerikanisch) 1,12 oz.
Gewicht (metrisch) 31,7 g
Produkttyp Digital Thermometer
Länge (angloamerikanisch) 5,5 in.
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 572 °F
Max. Temperatur (metrisch) 300 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -58 °F
Min. Temperatur (metrisch) -50 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -58 °F bis +572 °F
Temperaturbereich (metrisch) -50°C bis 300°C
Calibrated Yes
Genauigkeit ±1 °C
Display Digital-LCD
Breite (metrisch) 8 cm