Learn More
Fisherbrand™ Digitalthermometer mit Edelstahlsonde, 0.375 Zoll-LCD-Bildschirm und Schutz
Alle ansehen Cole-Parmer ProdukteBeschreibung
Leicht ablesbare Fisher Scientific™ Traceable Digitalthermometer mit Edelstahl-Stiel sind chemisch beständig gegen Säuren, Basen und Lösungsmittel und können zur Messung der Temperatur von Gasen, Lebensmitteln und anderen halbfesten Stoffen verwendet werden.
- Einstichmodelle mit kurzem Stab können sehr gut in der Tasche mitgenommen werden
- Längere Sonden eignen sich hervorragend zum Messen von Probentemperaturen unter Rühren in tiefen Gefäßen oder Wasserbädern
- Thermometer mit längeren Abtastraten ermöglichen, dass das Thermometer vor dem Ablesen aus der Probe entfernt werden kann – ideal, wenn die Anzeige in der Messposition schwer lesbar ist
- Zur Verwendung in Küvetten, im Boden, Inkubatoren, Erdölprodukten und Lebensmitteln
Zertifizierungen
Traceable-Bescheinigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Normen mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten ISO 17025-Kalibrierlabor.
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (angloamerikanisch) Sonde | 0,19 in. |
| Enthält | Edelstahlsonde, Schutzgehäuse, Silberoxidbatterie |
| Länge (metrisch) | 12.1 cm |
| Material | Kunststoff |
| Auflösung | 0,1 °C |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 1.12 oz. |
| Gewicht (metrisch) | 31.7 g |
| Produkttyp | Digital Thermometer |
| Länge (angloamerikanisch) | 4,75 in. |
| Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 572 °F |
| Mehr anzeigen |