Learn More
Fisherbrand™ Blank insert
Artikelnummer. 15549014 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Hochleistungs-Vortexmischer
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15549014
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Einsatz mit Hochleistungs-Vortexmischern.
  • Ideal für kundenspezifische Anwendungen
  • Kann entsprechend Ihrer Spezifikationen zugeschnitten oder angebohrt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Flacher Schaumstoffeinsatz
Material Gummi
Zur Verwendung mit (Geräte) Hochleistungs-Vortexmischer
Erfordert Universalhalter