Learn More
ERSATZ-TIP FüR 8-TIP HORN
Artikelnummer. 12961181 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Ultraschall-Homogenisator Modell 505 und 705
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
12961181 Ultraschall-Homogenisator Modell 505 und 705 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 12961181
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sonotrode mit acht Spitzen für Ultraschall-Homogenisator
  • Ermöglicht die gleichzeitige Verarbeitung von acht Proben
Specifications
Produkttyp Ersatzspitze
Zur Verwendung mit (Geräte) Ultraschall-Homogenisator Modell 505 und 705