Learn More
Fisherbrand™ Fisher Scientific Fridge/Freezer/Room Thermometer,
Artikelnummer. 12939554 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
Raumtemperatur: −10 ° bis 50 ° C; Thermometer für Gefrierschränke: −50 ° bis 70 ° C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12939554
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Mit Anzeige der Tiefkühlgeräte-/Raumtemperatur.
  • Alarmeinstellung für hohe/niedrige Temperaturen
  • Speicher für Maximal-/Minimaltemperaturen
  • Wasserfester Kühlschranksensor
  • Wechsel zwischen °C/°F
Technische Daten:
  • Messbereich: -10 bis +50 °C/14 bis 122 °F (Raumtemperatur)
  •      -50 bis +70 °C/-58 bis +158 °F (Kühl-/Tiefkühlgerätetemperatur)
  • Displaymaße: 26 x 12 mm
  • Produktgröße: 63 x 48 x 12 mm
  • Länge des Sensorkabels: 1000 mm
  • Batterie: 1.5 V, Größe A76 oder gleichwertig x 1 Stück
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) 63 x 48 x 12 mm
Displaymaße 26 x 12 mm
Länge (metrisch) 8 cm
Länge (metrisch) Kabel 1000 mm
Material Plastic
Sondentyp Wasserdicht
Produkttyp Thermometer für Kühl-/Gefriergeräte/Zimmer
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 158 °F
Max. Temperatur (metrisch) 70 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) −58 °F
Min. Temperatur (metrisch) -50 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) Raumtemperatur: 14° Bis122 ° F; Thermometer für Gefrierschränke: −58° bis 158 °F
Temperaturbereich (metrisch) Raumtemperatur: −10 ° bis 50 ° C; Thermometer für Gefrierschränke: −50 ° bis 70 ° C
Calibrated No
Display Digital
Breite (metrisch) 6 cm