Learn More
OHAUS™ Frontier™ 5306 Mini-Zentrifuge, Zubehör, Adapter
Artikelnummer. 15816622 Alle ansehen Ohaus Produkte
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
8 x 0,2 ml
8 x 0,5 ml
Packungsgröße:
8 Stück
Artikelnummer. Fassungsvermögen unitSize
15816622 8 x 0,2 ml 8 Stück
15826622 8 x 0,5 ml 8 Stück
2 options
Artikelnummer. 15816622
Marke: OHAUS™ 30129561
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur Verwendung mit der Frontier 5306 Mini-Zentrifuge
  • 0,2 ml-Zentrifugenröhrchen-Adapter
  • Aufnahme von bis zu 8 Röhrchen
  • 0,2 ml-Zentrifugenröhrchen-Adapter
  • Aufnahme von bis zu 8 Röhrchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Adapter
Fassungsvermögen 8 x 0,2 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Frontier 5306 mini-zentrifuge
Beschreibung Adapter, 0,2 ml-Röhrchen x8, FC5306
Röhrchengröße 0,2 ml
Anzahl pro Packung 8 Stück
Spannung 0/1 V