Learn More
OHAUS™ Frontier™ 5306 Mini-Zentrifuge, Zubehör, Rotoren
Artikelnummer. 15896612 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
4 x 0,2 ml-PCR8
8 x 1,5/2 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Packungsgröße
15896612 8 x 1,5/2 ml 1 Stück
15806622 4 x 0,2 ml-PCR8 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15896612 Lieferant OHAUS™ Lieferanten-Nr. 30129559
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit der Frontier 5306 Mini-Zentrifuge
Frontier-Rotoren erweitern die Funktionalität der Frontier-Zentrifugen, indem sie die Anzahl der Röhrchen unterschiedlicher Typen und Größen erhöhen, die in Verbindung mit jedem der Zentrifugenmodelle verwendet werden können. Die Rotoren sind leicht zu reinigen und zu bedienen und dank ihrer robusten Konstruktion auch anspruchsvollen Zentrifugationsprozessen standhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Rotor, 8 x 1,5/2 ml, FC5306
Material Polypropylen
Typ Rotor
Fassungsvermögen 8 x 1,5/2 ml
Max. RZB 38.800 × g
Max. Geschwindigkeit 6.000 U/min
Zur Verwendung mit (Geräte) Frontier 5306 Mini-Zentrifuge
Winkel 45°
Enthält Winkelrotor 8 x 1,5/2,0 ml
Biocontainment Ja, bei Verwendung mit Bioabdichtungsdeckeln