Learn More
Fisherbrand™ Hands-Free Standlupen, faltbar
Artikelnummer. 11744396 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Vergrößerung:
10X
2.5X
2.5 x
3.5X
3X
5 x
7X
Diameter (Englis) Lens:
0,5 in.
0,87 in.
1.25 in.
2 Zoll
3 in.
3,5 in.
4.37 in.
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vergrößerung Diameter (Englis) Lens unitSize
11744396 2.5 x 4.37 in. 1 Stück
11754396 2.5X 3,5 in. 1 Stück
11764396 3X 3 in. 1 Stück
11704406 10X 0,5 in. 1 Stück
11784396 5 x 1.25 in. 1 Stück
11774396 3.5X 2 Zoll 1 Stück
11794396 7X 0,87 in. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11744396
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Batterien, bei beleuchteten Modellen.
Ermöglichen Sie die zweihändige Untersuchung von Objekten und erzielen Sie gleichzeitig ein scharfes, klares und eindeutiges Bild
Alle Fisher Scientific™-Freihandlupen zur platzsparenden Aufbewahrung zweifach ausklappbar Ermöglicht die zweihändige Untersuchung von Objekten sowie ein scharfes, klares Bild.
  • Weiße Rastermarkierungen in Zoll und Millimeter an der unteren Abdeckung erleichtern die Messung
  • Die Ganzglasoptik sorgt für einen perfekten Fokus ohne Verzerrungen
  • Es sind sieben Größen erhältlich, darunter drei mit heller batteriebetriebener Beleuchtung
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung in der Qualitätskontrolle, in Laboren, der Lebens-, Elektronik- und Fertigungsindustrie sowie an Universitäten
Enthält Batterie
Diameter (Englis) Lens 4.37 in.
Diameter (Metric) Lens 11.09 cm
Vergrößerung 2.5 x
Material Glas
Produkttyp Hands-Free™ Klapplupe