Learn More
Fisherbrand™ Hands-Free Standlupen, faltbar
Artikelnummer. 11754396 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Vergrößerung:
10X
2.5X
2.5 x
3.5X
3X
5 x
7X
Diameter (Englis) Lens:
0,5 in.
0,87 in.
1.25 in.
2 Zoll
3 in.
3,5 in.
4.37 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11754396
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Batterien, bei beleuchteten Modellen.
Ermöglichen Sie die zweihändige Untersuchung von Objekten und erzielen Sie gleichzeitig ein scharfes, klares und eindeutiges Bild
Alle Fisher Scientific™-Freihandlupen zur platzsparenden Aufbewahrung zweifach ausklappbar Ermöglicht die zweihändige Untersuchung von Objekten sowie ein scharfes, klares Bild.
  • Weiße Rastermarkierungen in Zoll und Millimeter an der unteren Abdeckung erleichtern die Messung
  • Die Ganzglasoptik sorgt für einen perfekten Fokus ohne Verzerrungen
  • Es sind sieben Größen erhältlich, darunter drei mit heller batteriebetriebener Beleuchtung
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung in der Qualitätskontrolle, in Laboren, der Lebens-, Elektronik- und Fertigungsindustrie sowie an Universitäten
Enthält Batterie
Diameter (Englis) Lens 3,5 in.
Diameter (Metric) Lens 8,89 cm
Vergrößerung 2.5X
Material Glas
Produkttyp Hands-Free™ Klapplupe