Learn More
Eppendorf™ Lagergestelle für Isotemp™ Ultratiefkühlgeräte für den Untertischeinbau
Artikelnummer. 11349894
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Boxen (2)
Boxen (3)
Boxen (4)
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen unitSize
11349894 Boxen (2) -
11359894 Boxen (3) 1 Stück
11632824 Boxen (4) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11349894 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. K06413003
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Den Stauraum optimal nutzen.
  • Gefrierschrank-Lagerregal
  • Hält Kartons mit einer aufrechten Höhe von 2 in. (50 mm).
  • Hergestellt aus korrosionsbeständigem Aluminium; robust und leicht für einfachen Transport
  • Maximiert den Stauraum und bietet eines der niedrigsten Kosten-Nutzen-Verhältnisse der Branche.
  • Jedes Regal bietet Platz für 10 Kisten.
  • Einzeln erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Aufnahmevermögen Boxen (2)
Material Aluminium
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Isotemp™ Ultraniedrigtemperatur-Untertisch-Tiefkühlgeräte (max. 6 Racks)
Menge Je 1
Breite (angloamerikanisch) 5.55 Zoll
Höhe (angloamerikanisch) 11.52 Zoll
Tiefe (angloamerikanisch) 12.13 Zoll
Tiefe (metrisch) 30.8 cm
Produkttyp Einschubgestell
Höhe (metrisch) 29,25 cm
Array 10 Boxen/Gestell(5 x 2)
Breite (metrisch) 14,1 cm