Learn More
Eppendorf™ Lagergestelle für Isotemp™ Ultratiefkühlgeräte für den Untertischeinbau
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
2 in.-Boxen
3 Zoll Boxen
4 in.-Boxen
Unit Size:
1 Stück
Description
- Inventargestell für Tiefkühlgeräte
- Maximiert den Lagerplatzbedarf und hat eines der niedrigsten Kosten-Kapazität-Verhältnisse der Branche
- Bestehend aus nicht korrosivem Aluminium, langlebig und leicht für einen einfachen Transport
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Einschubgestell |
| Array | 10 Boxen/Gestell(5 x 2) |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Aufnahmevermögen | 2 in.-Boxen |
| Material | Aluminium |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Isotemp™ Ultraniedrigtemperatur-Untertisch-Tiefkühlgeräte (max. 6 Racks) |
| Menge | Je 1 |
| Breite (metrisch) | 14,1 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 5.55 Zoll |
| Höhe (metrisch) | 29,25 cm |
| Show More |