Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ 4100 H21P Offene beheizte Umwälzbadzirkulatoren
Artikelnummer. p-4105167 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
230 V 50 Hz
Modell:
4100 H21P
Kapazität (metrisch):
18 bis 22,5 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11396661
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Offene, beheizte Bäder sind aus sehr steifem Polyphenylenoxid (PPO) hergestellt und bis zu +100 °C thermisch beständig, was sie zu einer hervorragenden Alternative zu Edelstahl macht.
Diese kostengünstigen Umwälzthermostate verwenden Wasser als Wärmeträgerflüssigkeit. Die Bäder verfügen über integrierte Griffe und Halterungen und sind mit Brückenplatten für die Platzierung des Steuerkopfs ausgestattet.
  • Heizleistung bis 1000 Watt
  • Mit 21-Liter-Bad
  • Die kostengünstigste Wahl für ein Heizbad
  • Temperaturbereich: Raumtemperatur bis +100 °C
  • Hinweis: Enthält weder Deckel noch Abdeckung (separat erhältlich)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 4,76 bis 5,94 gal.
Kapazität (metrisch) 18 bis 22,5 l
Flussrate 17
Pumpentyp Kraft
Temperaturbereich Umgebungstemperatur 10 bis 100 °C
Typ Isotemp™ Offener beheizter Badthermostat
Enthält Deckel und Abdeckung sind nicht enthalten (separat erhältlich)
Max. Druck 17 l/Min.; 310 mbar
Modell 4100 H21P
Temperaturstabilität ± 0,05 °C
Abmessungen (L x B x H) 13,7 x 14,1 x 25,3 in. (34,8 x 35,8 x 64,2 cm)
Länge (angloamerikanisch) 13,7 in.
Länge (metrisch) 34,8 cm
Breite (angloamerikanisch) 14,1 in.
Breite (metrisch) 35,8 cm
Höhe (angloamerikanisch) 25,3 in.
Höhe (metrisch) 64,2 cm
Gewicht (metrisch) 7,7 kg
Elektrische Anforderungen 230 V 50 Hz
Spannung 230 V
Frequenz 50 Hz